Imprimer
D(-)-Acide aspartique
Synonyms: (R)-(-)-Acide aspartique
BACE4030335.0100EA 204 CHF
BACE4030335.0100 BACE4030335.0025
D(-)-Acide aspartique
D(-)-Acide aspartique
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,1 g/mol
Melting Pt: 251 °C
MDL Number: MFCD00063081
Numéro CAS: 1783-96-6