Imprimer
D-Gluconate de potassium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Potassium D-gluconate
346125-100EA 157 CHF
346125-100
D-Gluconate de potassium, Millipore®
D-Gluconate de potassium
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234,25 g/mol
Melting Pt: 174…176 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064211
Numéro CAS: 299-27-4