FPL 64176 ≥98%
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX550229M005EA
0
CHF
ALEXALX550229M005
FPL 64176 ≥98%
FPL 64176
Ca²⁺ channel activator.
A potent L-type Ca²⁺ channel opener. Induces a contractile response in cardiac and vascular smooth muscle, EC₅₀=0.2 µM.
Hygroscopic and soluble in 100% ethanol (2 mg/ml) or DMSO (10 mg/ml); insoluble in aqueous solution.
Formule:
C₂₂H₂₁NO₃ température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
120934-96-5 |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% |