Imprimer

FGIN-1-27 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: Enzo Life Sciences

ALEXALX550079M025EA 0 CHF
ALEXALX550079M025
FGIN-1-27 ≥98% (par HPLC)
FGIN-1-27

Benzodiazepine receptor ligand.


Binds specifically and with high affinity to the mitochondrial benzodiazepine receptors.


Soluble in methanol.

Formule: C₂₈H₃₇N₂OF
température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 142720-24-9
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/02/45390802.jpg

Order Now

Résultats des tests de spécification

Purity (HPLC) ≥98%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR