R-(+)-Baclofen hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX550074M050EA
0
CHF
ALEXALX550074M050
R-(+)-Baclofen hydrochloride ≥98% (par HPLC)
R-(+)-Baclofen hydrochloride
Selective GABAB receptor agonist.
Skeletal muscle relaxant. The more active enantiomer of (±)-baclofen.
Soluble in water, dilute aqueous base or DMSO.
Formule:
C₁₀H₁₂ClNO₂·HCl MW: 250,2 g/mol température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
63701-55-3 |
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) | ≥98% |