Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98.0-102.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms:
Cobalt (II) chlorure à 6 molécules d'eau
36554.36EA
469
CHF
36554.36
36554.22
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98.0-102.0% ACS
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule:
CoCl₂·6H₂O MW: 237,93 g/mol Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Melting Pt: 87 °C Densité: 1,924 |
MDL Number:
MFCD00149652 Numéro CAS: 7791-13-1 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02462 |