5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (par CCM)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX550228M025EA
0
CHF
ALEXALX550228M025
ALEXALX550228M005
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (par CCM)
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Potent and selective NMDA receptor glycine site antagonist.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base.
Formule:
C₈H₃Cl₂N₃O₄ MW: 276,0 g/mol température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
153504-81-5 |
Résultats des tests de spécification
Purity (TLC, elemental analysis) | ≥98% |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...