(+)-Himbacine ≥98%, en poudre
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX550061M001EA
0
CHF
ALEXALX550061M001
ALEXALX550061M005
ALEXALX550061M025
(+)-Himbacine ≥98%, en poudre
(+)-Himbacine
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Potent muscarinic antagonist that displays selectivity for the M2 or M4 receptors.
Hygroscopic and soluble in methanol, 100% ethanol or methylene chloride; insoluble in water.
Formule:
C₂₂H₃₅NO₂ température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
6879-74-9 |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% |
Source | Isolated from the Australian pine galbulimima baccata |
Appearance | White to off-white powder |