Imprimer
14,15-Leukotriene E4 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Danger
ALEXBMLLPE004-0050EA 0 CHF
ALEXBMLLPE004-0050
14,15-Leukotriene E4 ≥98% (par HPLC)
14,15-Leukotriene E4
Novel leukotriene produced via the 15-LO pathway.
Formule: C₂₃H₃₇NO₅S
température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 1000852-57-2
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/63/45401363.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Concentration 50 µg/ml
Formulation Oil dissolved in methanol/ammonium acetate buffer, 70/30, pH 5.6