Imprimer

14,15-Leukotriene D4 50 µg/ml dans le tampon ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: Enzo Life Sciences
Danger

ALEXBMLLPD004-0050EA 0 CHF
ALEXBMLLPD004-0050
14,15-Leukotriene D4 50 µg/ml dans le tampon ≥98% (par HPLC)
14,15-Leukotriene D4

Novel leukotriene produced via the 15-LO pathway.

Formule: C₂₅H₄₀N₂O₆S
MW: 496,7 g/mol
température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 75290-64-1
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/56/45401356.jpg

Order Now

Résultats des tests de spécification

Purity ≥98% (HPLC)
Concentration 50 µg/ml
Formulation Oil dissolved in methanol/ammonium acetate buffer, 70/30, pH 5.6

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR