Imprimer
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Danger
ALEXALX445047M001EA 0 CHF
ALEXALX445047M001 ALEXALX445047M005
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (par HPLC)
Sapintoxin D (high purity)
Sapintoxin D act as a PKC ligand. Fluorescent, highly potent phorbol ester.
Useful for membrane studies.
Soluble in methanol, DMSO or chloroform.
Formule: C₃₀H₃₇NO₈
température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 80998-07-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/38/45390738.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%