Leukotriene A4 methyl ester ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
|
Danger
|
ALEXBMLLPA004-1000EA
0
CHF
ALEXBMLLPA004-1000
ALEXBMLLPA004-0050
Leukotriene A4 methyl ester ≥98% (par HPLC)
Leukotriene A4 methyl ester
Biosynthesis in rabbit reticulocytes and human leukocytes.
Formule:
C₂₁H₃₂O₃ température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C) |
Numéro CAS:
73466-12-3 ONU: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% (HPLC) |
Concentration | 50 µg/ml |
Formulation | Oil dissolved in 2% triethylamine/hexane |