Cadmium acétate dihydraté ≥98.0% (par analyse complexométrique), Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Di(acétate) de cadmium dihydraté
20901-500GEA
164.63
CHF
20901-500G
Cadmium acétate dihydraté ≥98.0% (par analyse complexométrique), Purum p.a.
Cadmium acétate dihydraté
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule:
(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O MW: 266,53 g/mol Point d'ébullition: Déc. Melting Pt: 256 °C,anhydrous substance.Elimination of water of crystallisation Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C) température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00150020 Numéro CAS: 5743-04-4 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01614 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 50 ppm |