Imprimer
Magnésium acétate tétrahydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
10795.22EA 784 CHF
10795.22 10795.14 ABCRAB202128.0025
Magnésium acétate tétrahydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Melting Pt: 80 °C
Densité: 1,454
MDL Number: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
Merck Index: 13,05676