CPH hydrochloride ≥99% (EPR), solide blanc à blanc cassé
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX430078M010EA
0
CHF
ALEXALX430078M010
ALEXALX430078M250
ALEXALX430078M050
CPH hydrochloride ≥99% (EPR), solide blanc à blanc cassé
CPH hydrochloride
Spin trapping reagent.
- Effective, cell permeable and non-toxic spin probe for the detection of superoxide radical and peroxynitrite, both in vitro and in vivo.
Resistant to reduction by vitamin C and thiols.
Soluble in DMSO, 100% ethanol, methanol or water.
Formule:
C₉H₁₇NO₃·HCl MW: 223,7 g/mol température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
92416-28-9 |
Résultats des tests de spécification
Purity (EPR) | ≥99% |