Imprimer
Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse, Qualité Réactif
Synonyms: 1,5-PentanedialGlutaral
M155-100MLEA 0 CHF
M155-100ML
Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse, Qualité Réactif
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
ONU: 3265
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Boiling Range >95°C
Color (APHA) <100
Glutaraldehyde 49 - 52%
Methanol <1%
pH @25 °C <5
Solidification Range > –20 °C
Specific Gravity 1.125 - 1.135