Imprimer
D(+)-Octaacétate de saccharose
Fournisseur: Molekula
MOLE12351776-1KGEA 0 CHF
MOLE12351776-1KG
D(+)-Octaacétate de saccharose
D(+)-Octaacétate de saccharose
Formule: C₂₈H₃₈O₁₉
MW: 678,6 g/mol
Melting Pt: 80…83 °C
Densité: 1,257 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006623
Numéro CAS: 126-14-7