Imprimer
Ether de pétrole 100-120°C, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14563.1000EA 84 CHF
8.14563.1000 8.14563.9156
Ether de pétrole 100-120°C, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 140…180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < –15 °C
Densité: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
MDL Number: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-82-1
ONU: 1268
ADR: 3,III