Vindoline
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
ACRO462270050EA
442
CHF
ACRO462270050
ACRO462270010
Vindoline
Vindoline
Formule:
C₂₅H₃₂N₂O₆ MW: 456,5 g/mol température de stockage: Congélateur |
MDL Number:
MFCD27991347 Numéro CAS: 2182-14-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |