(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
ACRO328875000EA
563
CHF
ACRO328875000
ACRO328871000
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Formule:
C₉H₁₅N₅O₃·2HCl MW: 314,17 g/mol Melting Pt: 250…255 °C température de stockage: Congélateur |
MDL Number:
MFCD00891665 Numéro CAS: 69056-38-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥96.0 % |