Mometasone furoate
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO462130010EA
150
CHF
ACRO462130010
Mometasone furoate
Mometasone furoate
Formule:
C₂₇H₃₀Cl₂O₆ Melting Pt: 218…220 °C température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD00866003 Numéro CAS: 83919-23-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 216 to 222 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (105 °C) |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +48° to +55° (20 °C, 589 nm) (0.5% in Methanol) |