Imprimer

Chalcogran mélange d'isomères 96%

Fournisseur: Thermo Scientific

ACRO461410010EA 317 CHF
ACRO461410010
Chalcogran mélange d'isomères 96%
Chalcogran
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD01861911
Numéro CAS: 38401-84-2

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR