Imprimer
Valganciclovir hydrochloride 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride hydrateValcyte
ACRO461270010EA 519 CHF
ACRO461270010
Valganciclovir hydrochloride 97+%
Valganciclovir hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₆O₅·HCl
MW: 390,83 g/mol
température de stockage: Réfrigérateur
MDL Number: MFCD08460118
Numéro CAS: 175865-59-5
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥97.0 % ( sum of two diastereomers)