Imprimer
Dasatinib monohydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO462320010EA 223 CHF
ACRO462320010
Dasatinib monohydrate
Dasatinib monohydrate
Formule: C₂₂H₂₆ClN₇O₂S·H₂O
MW: 506,02 g/mol
température de stockage: Congélateur
MDL Number: MFCD11046566
Numéro CAS: 863127-77-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2 to 4 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.2 %