(1-Formylcyclopropyl)carbamic acid-tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO449950010EA
382
CHF
ACRO449950010
(1-Formylcyclopropyl)carbamic acid-tert-butyl ester 97%
(1-Formylcyclopropyl)carbamic acid-tert-butyl ester
Formule:
C₉H₁₅NO₃ MW: 185,22 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD10697899 Numéro CAS: 107259-06-3 ONU: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 82 °C |
GC | ≥96.0 % |