Imprimer
Diethyl phosphate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO407420050EA 116 CHF
ACRO407420050
Diethyl phosphate 96%
Diethyl phosphate
Formule: C₄H₁₁O₄P
MW: 154,102 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 6 °C
Densité: 1,29 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00039889
Numéro CAS: 598-02-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %