Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-GPRC5B Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
GPRC5B is an Orphan-C GPCR induced by retinoids. GPRC5B shows some homologies to the metabotropic glutamate receptor-like family of GPCRs; however, the GPRC5B protein has a short N-terminal domain compared to other family C members.
GPRC5B antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPRC5B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Orangutan, Pig
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-246
Hersteller Artikel Nummer : 48-246
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol GPRC5B
Antigen name G Protein-coupled Receptor Class C Group 5 Member B
Reaktivität Pig, Bovine, Monkey, Horse, Human, Orangutan, Gorilla, Dog
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms RAIG-2, RAIG2
Immunogen GPRC5B antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of GPRC5B (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge