Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-GPR68 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
OGR1, a Lysophospholipid/Lysosphingolipid Receptor, was isolated by degenerate PCR from an ovarian cell line cDNA library. It is not expressed in normal ovary. OGR1 binds sphingosylphosporylcholine, a lipid molecule involved in cell growth and survival. Recently, OGR1 has been shown to act as a proton-sensing receptor stimulating inositol phosphate formation (Ludwig et al. 2003).
GPR68 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR68
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gibbon, Gorilla, Horse, Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-238
Hersteller Artikel Nummer : 48-238
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol GPR68
Antigen name G Protein-coupled Receptor 68
Reactivity Gorilla, Gibbon, Horse, Bat, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms OGR1, GPR12A
Immunogen GPR68 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of GPR68 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge