Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-PTK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Focal adhesion kinase (FAK) is a non-receptor protein-tyrosine kinase that is involved in signaling pathways involved in cell motility, proliferation, and apoptosis. FAK is activated by tyrosine phosphorylation in response to either integrin clustering induced by cell adhesion or antibody cross-linking, or via G-protein coupled receptor (GPCR) occupancy by ligands such as bombesin or lysophosphatidic acid, or via LDL receptor occupancy. FAK plays a potential role in oncogenic transformation resulting in increased kinase activity.
PTK2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 1:50.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Dog, Gibbon, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-214
Hersteller Artikel Nummer : 48-214
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PTK2
Antigen name Protein-tyrosine Kinase 2
Reaktivität Dog, Hamster, Mouse, Rabbit, Monkey, Gibbon, Bovine, Gorilla, Horse, Rat, Bat, Chicken, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms FADK 1, protein-tyrosine kinase 2, FAK-related non-kinase polypeptide, Focal Adhesion Kinase, focal adhesion kinase 1
Immunogen PTK2 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PTK2 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge