Imprimer
VWR®, Lames de microscopie à double dépolissage à revêtement silane
Fournisseur: VWR
VWR®
631-1162EA 221 CHF
631-1162
VWR®, Lames de microscopie à double dépolissage à revêtement silane
Lames Lames adhésives
Le revêtement de silane (aminoalkylsilane) offre une adhésion permanente, ce qui permet de lier des sections de tissus à des lames de verre ayant une surface collante.
  • Bords lisses afin de garantir la sécurité de fonctionnement
  • Marquage avec des crayons, des marqueurs et des systèmes d’étiquetage conventionnels
  • Durée de vie de 18 mois
Recommandé pour coloration H&E, l’immunohistochimie (IHC) et l’hybridation sur des sections congelées lors d’un examen histopathologique.
Conditionnement: 50 pièces par boîte. 50 boîtes par caisse.
Attention: Les articles fragiles doivent être stockés au sec et dans des conditions de température du laboratoire appropriées.