Tivida® FL 2300 Fluorosurfactant à vitesse élevée
|
Attention
|
1.01724.1000EA
613
CHF
1.01724.1000
Tivida® FL 2300 Fluorosurfactant à vitesse élevée
Tivida® FL
Le tensioactif fluoré anionique Tivida FL 2300 permet une diminution exceptionnelle et rapide de la tension superficielle. Il convient à un large éventail de systèmes de revêtement à base d'eau et de solvants, en particulier pour les revêtements à séchage très rapide.
Grâce à ses excellentes propriétés environnementales, le Tivida FL 2300 permet de formuler les revêtements conformément au label écologique européen pour les peintures et vernis.
- Tension superficielle dynamique atteignant des valeurs inférieures à 25 mN/m en moins de 200 ms de durée de vie de la bulle
- Tension superficielle statique pouvant atteindre 20 mN/m pour un meilleur mouillage et nivellement
- Aucune perte d'adhérence entre les couches même à des concentrations élevées
- Augmentation des propriétés anti-blocage
- Minimisation des cratères, très faible comportement moussant
- Excellentes propriétés environnementales – Non toxique, pas de bioaccumulation
température de stockage:
Température ambiante |
ONU:
3092 ADR: 3,III |