Imprimer
Congélateurs coffres, GT
Fournisseur: Liebherr
471-1038EA 0 CHF
471-1038 471-1039 471-1041 471-1044 471-1045 471-1042 471-1043
Congélateurs coffres, GT
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Congélateur coffre à usage général.
  • Fonction SuperFrost automatique
  • Signal d'avertissement visuel en cas de dysfonctionnement
  • Éclairage intérieur
  • Poignée de coffre ergonomique
  • Une isolation de 63/85 mm conserve la température pendant 59 heures en cas de panne d'alimentation.
  • Thermostat avec position d'arrêt sur bandeau
  • Verrou en option (pour plus d'informations, nous consulter)
Température : −15 °C