Terre de diatomée (Celite®), poudre blanche, non lavé
Fournisseur: ICN Biomedicals
|
Attention
|
Synonyms:
Celite®
ICNA0215760694EA
240
CHF
ICNA0215760694
ICNA0215760691
Terre de diatomée (Celite®), poudre blanche, non lavé
Terre de diatomée (Celite®)
Diatomaceous earth, non-washed is used as a filtration aid. It is suitable for most routine filtrations. Highly Insoluble.
Formule:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00132803 Numéro CAS: 61790-53-2 |