Direct red 75, en poudre
ICNA0215099110EA
79.7
CHF
ICNA0215099110
Direct red 75, en poudre
Direct red 75
Formule:
C₃₃H₂₂N₈Na₄O₁₅S₄ MW: 990,79 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00004117 Numéro CAS: 2829-43-8 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...