Imprimer

Basic blue 3, poudre vert foncé C.I. 51004

Fournisseur: ICN Biomedicals

ICNA0215262910EA 97.7 CHF
ICNA0215262910
Basic blue 3, poudre vert foncé C.I. 51004
Basic blue 3

Soluble in water, EGME, ethanol.


Attention: Research Use Only (RUO).

Formule: C₂₀H₂₆N₃OCl
MW: 359,9 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00011928
Numéro CAS: 33203-82-6

Order Now

Résultats des tests de spécification

Identity Test Passes
UV/Vis: λmax (water) Report Result

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR