Iriotec® 8208
Fournisseur: Merck
1.41083.1000EA
147
CHF
1.41083.1000
Iriotec® 8208
Iriotec®
Melting Pt:
>105 °C Densité: 1,4…1.8 g/cm³ (23 °C) température de stockage: Température ambiante |
ADR:
3,I |
Résultats des tests de spécification
Rheological properties (ηγ 1500 1/s [Pa.s]) | 160 - 260 |
Density | 1.4 - 1.8 g/cm³ |
Bulk density | 90 - 110 g/100ml |
Laser marking performance | Passes test |