D(-)-Luciférine sel de sodium, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
D-Luciferin, sodium
, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt
, Sodium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
N456-50MGEA
455
CHF
N456-50MG
N456-100MG
D(-)-Luciférine sel de sodium, Qualité ultra pure
D(-)-Luciférine sel de sodium
Formule:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂ MW: 302,30 g/mol température de stockage: Congélateur basse température (–40°C) |
MDL Number:
MFCD00044938 Numéro CAS: 103404-75-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow powder |
Water Content (KF) | ≤8% |