Peracetic acid ∼38 - 40%, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07222.1000EA
295
CHF
1.07222.1000
Peracetic acid ∼38 - 40%, Supelco®
Peracetic acid
Formule:
C₂H₄O₃ MW: 76,051 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00002128 Numéro CAS: 79-21-0 ONU: 3105 ADR: 5.2 (8), |