Imprimer
Cadmium acétate, anhydre 98%, pur
Danger
ACRO454002500EA 114 CHF
ACRO454002500
Cadmium acétate, anhydre 98%, pur
Cadmium acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Cd
MW: 230,5 g/mol
Melting Pt: 255…273 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00012449
Numéro CAS: 543-90-8
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %