Imprimer
4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO445080010EA 309 CHF
ACRO445080010
4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₃₁BN₂O₂
MW: 330,28 g/mol
Melting Pt: 139…141 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD06795656
Numéro CAS: 1073354-18-3
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 142 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure