Imprimer
3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO444760010EA 388 CHF
ACRO444760010
3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₂
MW: 234,106 g/mol
Melting Pt: 95…97 °C
température de stockage: Réfrigérateur
MDL Number: MFCD09027073
Numéro CAS: 851883-08-4
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure