Imprimer
Éthanol dénaturé 70%, grade technique (denaturé avec 5% methanol)
Danger
ACRO444200010EA 0 CHF
ACRO444200010 ACRO444200050
Éthanol dénaturé 70%, grade technique (denaturé avec 5% methanol)
Ethanol denatured
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: ∼78 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –117 °C
Densité: 0,88 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Density (20°C) 0.878 to 0.893 kg/l
Additional info Denatured with 5 % methanol
Ethanol 67 to 73 % v/v (calculated)