Imprimer
Éthanol dénaturé 96%, grade technique (denaturé avec 5% methanol)
Danger
ACRO444140010EA 0 CHF
ACRO444140010 ACRO444140050 ACRO444140025
Éthanol dénaturé 96%, grade technique (denaturé avec 5% methanol)
Ethanol denatured
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: ∼78 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –117 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.780 to 0.807 kg/l
GC ≤5 % (methanol)
GC ≤5 % (methanol)