Imprimer

Benzenesulphonyl bromide 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO441340010EA 226 CHF
ACRO441340010
Benzenesulphonyl bromide 95%
Benzenesulphonyl bromide
Formule: C₆H₅BrO₂S
MW: 221,068 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C (,5Torr)
Melting Pt: 19,5 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00015926
Numéro CAS: 2297-65-6
ONU: 3265
ADR: 8,II

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR