(R)-N-Boc-α-ethylalanine 98%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO441061000EA
47.5
CHF
ACRO441061000
ACRO441065000
(R)-N-Boc-α-ethylalanine 98%, 98% ee
(R)-N-Boc-alpha-ethylalanine
Formule:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217,265 g/mol Melting Pt: 104…112 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD12963786 Numéro CAS: 123254-58-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Enantiomeric excess | ≥98 % (HPLC) |
Specific optical rotation | -8° to -14° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |