3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
ACRO440980010EA
209
CHF
ACRO440980010
3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one 97%
3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Formule:
C₂₃H₂₁O₂P MW: 360,385 g/mol Melting Pt: 228…230 °C température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD20481847 Numéro CAS: 218282-19-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...