4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO440770010EA
98.8
CHF
ACRO440770010
ACRO440770050
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Formule:
C₉H₁₀BrNO₄ MW: 276,086 g/mol Melting Pt: 130…132 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00192064 Numéro CAS: 53413-67-5 ONU: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |