Imprimer
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal™
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
440320500.EA 317 CHF
440320500.
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal™
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
Formule: C₁₃H₁₁BrMgO
MW: 287,44 g/mol
Densité: 1,047 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD08705262
Numéro CAS: 328000-16-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M