Imprimer
4-(Dibutylamino)benzaldehyde 98%
Attention
ACRO439770010EA 46.8 CHF
ACRO439770010 ACRO439770050
4-(Dibutylamino)benzaldehyde 98%
4-(Dibutylamino)benzaldehyde
Formule: C₁₅H₂₃NO
MW: 233,355 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (1Torr)
Point d'éclair: 113 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00075134
Numéro CAS: 90134-10-4
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %