Imprimer
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO438090050EA 178 CHF
ACRO438090050
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 98%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,22
Melting Pt: 199,7…201.7 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00191783
Numéro CAS: 53937-02-3
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 %